Learn More
Phtalocyanine de zinc, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
55.55€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14320-04-8 |
---|---|
Clé InChI | PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 % |
CID PubChem | 2735172 |
ChEBI | CHEBI:51218 |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10595101
|
Thermo Scientific
422750050 |
5 g |
55.55€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10495081
|
Thermo Scientific Acros
422750250 |
25 g |
176.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14320-04-8 | |
zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 % | |
CHEBI:51218 |
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N | |
2735172 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2] |
Spécification
Zinc phthalocyanine | |
14320-04-8 | |
5% max. (105°C) | |
96% | |
C32H16N8Zn | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2] | |
2735172 | |
577.91 | |
Poudre |
98% | |
Violet | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 % | |
PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N | |
577.91 | |
CHEBI:51218 | |
96% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 238-262-5
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.