Learn More
Phtalocyanine de zinc, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc phthalocyanine |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Violet |
Perte à la dessiccation | 5% max. (105°C) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C32H16N8Zn |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Afficher plus |