Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en tissu à base de SMS de catégorie I
46.00€ - 54.90€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Description
Spécification
Combinaison de protection | |
Single-use | |
Elastic | |
Capuche | |
Serged | |
Catégorie I |
Unisexe | |
Élastique | |
Elastic | |
2 parties | |
Non stérile |