Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches en tissu à base de SMS de catégorie I
Marque: 3M™ 7000089593
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisexe | |
Élastique | |
Elastic | |
2 parties | |
Non stérile | |
179 to 187 cm |
XL | |
Single-use | |
Elastic | |
Capuche | |
Serged | |
Catégorie I |