Learn More
Vitamin D binding protein Mouse anti-Human, Clone: 1E4D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène Vitamin D binding protein
Clone 1E4D10
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16807815
Afficher les documents
Proteintech
66175-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16897805
Afficher les documents
Proteintech
66175-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
Spécification
Spécification
Vitamin D binding protein
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DBP, DBP/GC, GC, Gc globulin, VDBP,GC, Vitamin D binding protein
GC
IgG1
Protein G
Antibody
1E4D10
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P02774
2638
Vitamin D binding protein Fusion Protein Ag9803
Primary
-20°C
GC