Learn More
Vitamin D binding protein Mouse anti-Human, Clone: 1E4D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66175-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16897805
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
GC (vitamin D-binding protein) is involved in vitamin D transport/storage, scavenging of extracellular G-actin, enhancement of the chemotactic activity of C5 alpha for neutrophils in inflammation and macrophage activation.
Spécification
Spécification
Vitamin D binding protein
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02774
GC
Vitamin D binding protein Fusion Protein Ag9803
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1E4D10
Unconjugated
GC
DBP, DBP/GC, GC, Gc globulin, VDBP,GC, Vitamin D binding protein
Mouse
Protein G
RUO
2638
-20°C