Learn More
UBE2D1/2/3/4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène UBE2D1/2/3/4
Clone 1C7D12
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30236792
Afficher les documents
Proteintech
68138-1-IG-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30236296
Afficher les documents
Proteintech
68138-1-IG-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Descripción
Descripción
The UBE2D1/2/3/4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UBE2D1/2/3/4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBE2D1/2/3/4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
UBE2D1/2/3/4
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
7323
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1C7D12
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
E2(17)KB3; MGC43926; MGC5416; UBC4/5; UBCH5C
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado