Learn More
UBE2D1/2/3/4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 68138-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30236296
  • 129.84€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The UBE2D1/2/3/4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UBE2D1/2/3/4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBE2D1/2/3/4 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
UBE2D1/2/3/4
Monoclonal
1000 μg/mL
E2(17)KB3; MGC43926; MGC5416; UBC4/5; UBCH5C
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
17 kDa
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
1C7D12
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
7323
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody