Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, solution aqueuse 0,5M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
24.75€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 81290-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11F3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.22 |
Numéro MDL | MFCD00145454 |
Clé InChI | MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent |
CID PubChem | 552549 |
Nom IUPAC | tert-butyl(trifluoromethyl)silane |
SMILES | CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497815
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31520.AA |
5 mL |
24.75€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407825
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31520.AC |
25 mL |
77.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417825
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31520.AE |
100 mL |
214.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif utilisé pour l’addition nucléophile du groupe trifluorométhyle aux aldéhydes et cétones.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Identifiants chimiques
81290-20-2 | |
156.22 | |
MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N | |
552549 | |
CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F |
C5H11F3Si | |
MFCD00145454 | |
trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent | |
tert-butyl(trifluoromethyl)silane |
Spécification
40°C | |
81290-20-2 | |
CF3Si(CH3)3 | |
UN1993 | |
trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent | |
MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl(trifluoromethyl)silane | |
552549 | |
0.5M soln. in THF | |
0.895 |
(Trifluoromethyl)trimethylsilane | |
C5H11F3Si | |
MFCD00145454 | |
17°C (63°F) | |
Hydrolyzes in water. | |
CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F | |
156.22 | |
142.2 | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H351-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote