Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, solution aqueuse 0,5M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417825
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour l’addition nucléophile du groupe trifluorométhyle aux aldéhydes et cétones.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81290-20-2
Formule moléculaire C5H11F3Si
Poids moléculaire (g/mol) 156.22
Numéro MDL MFCD00145454
Clé InChI MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
CID PubChem 552549
Nom IUPAC tert-butyl(trifluoromethyl)silane
SMILES CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Spécification
Point d’ébullition 40°C
Nom chimique ou matériau (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Quantité 100 mL
Formule linéaire CF3Si(CH3)3
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 17°C (63°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 142.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M soln. in THF
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.895