Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TRAIL R3/TNFRSF10C humain
Kit ELISA sandwich
678.00€ - 2865.00€
Spécification
Numéro d’adhésion O14798
Plage de dosage 16,38-4000 pg/ml
Sensibilité du dosage 15 pg/ml
Plage d’étalonnage 15 pg/ml à 4000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15415153
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
EHTNFRSF10C
96 dosages
678.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17854220
Afficher les documents
Invitrogen™
EHTNFRSF10CX10
10 x 96 tests N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17165579
Afficher les documents
Invitrogen™
EHTNFRSF10CX5
5 x 96 tests
2865.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Le test ELISA pour TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) humain permet la quantification du TRAIL R3 humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le TRAIL R3 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TRAIL R3 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
TRAIL-R3 (CD263) is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain and a transmembrane domain, but no cytoplasmic death domain. This receptor is not capable of inducing apoptosis, and is thought to function as an antagonistic receptor that protects cells from TRAIL-induced apoptosis. This gene was found to be a p53-regulated DNA damage-inducible gene. The expression of this gene was detected in many normal tissues but not in most cancer cell lines, which may explain the specific sensitivity of cancer cells to the apoptosis-inducing activity of TRAIL.
Spécification
Spécification
O14798
15 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CD263,DCR1,DCR1-TNFR,LIT,TRAIL-R3,TRAILR3,TRID
< 10 %
HRP
Apoptose
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
16,38-4000 pg/ml
15 pg/ml à 4000 pg/ml
Biotine
Autres protéines
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains.
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
8794
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
RUO
Plasma, 33 μl ; Sérum, 33 μl ; Surnageant, 100 μl
UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID
1 heures 20 min