Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TRAIL R3/TNFRSF10C humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EHTNFRSF10CX10
Description
Le test ELISA pour TRAIL R3/TNFRSF10C (TRAIL R3) humain permet la quantification du TRAIL R3 humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le TRAIL R3 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TRAIL R3 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le TRAIL-R3 (récepteur de facteur de nécrose tumorale membre de la superfamille 10C) est un récepteur pour le ligand cytotoxique TRAIL. Il n’a pas de domaine de mort cytoplasmique, ce qui signifie qu’il n’est pas capable d’induire l’apoptose. Le TRAIL-R3 peut protéger les cellules contre l’apoptose médiatrice de TRAIL en faisant concurrence à TRAIL-R1 et R2 pour la liaison au ligand. Le gène de TRAIL-R3 est un gène inductible par dommage à l’ADN régulé par p53. L’expression du gène a été détectée dans de nombreux tissus normaux, mais pas dans la plupart des lignées cellulaires cancéreuses, ce qui peut expliquer la sensibilité spécifique des cellules cancéreuses à l’activité induisant l’apoptose de TRAIL.
Spécification
O14798 | |
15 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
10 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
8794 | |
< 12% | |
Anticorps de détection biotinylé, Chromogène, Tampon de lavage, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, SAV-HRP, Concentrat de diluant de dosage, Plaque à 96 puits pré-enduite | |
10 x 96 tests | |
Apoptose | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
16,38 à 4 000 pg/ml | |
15 pg/ml à 4 000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD263,DCR1,DCR1-TNFR,LIT,TRAIL-R3,TRAILR3,TRID | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl ; Sérum, 33 μl ; Surnageant, 100 μl | |
UNQ321/PRO366, CD263, DCR1, DCR1-TNFR, LIT, TRAIL-R3, TRAILR3, TRID | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.