Learn More
Étalon d’argent pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
67.05€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name argent
SMILES [Ag]
Consulter d'autres spécifications
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Produits 2
Code produit Marque Aantal Verpakking Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Aantal Verpakking Prix Quantité et disponibilité  
10542523
Afficher les documents
SPEX Certiprep
PLAG2-2Y
125 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois
67.05€
125mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11969432
Afficher les documents
SPEX Certiprep
PLAG2-2X
500 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois
135.00€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ag1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Identifiants chimiques
7440-22-4, 7697-37-2, 7732-18-5
107.87
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9141
[Ag]
Ag
MFCD00003397
23954
argent
Spécification
Silver Standard
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Ag
AA, ICP
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
[Ag]
2% HNO3
23954
Assurance
7440-22-4, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
MFCD00003397
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Certified Reference Material
argent
107.87
CHEBI:9141
Matrix     Concentration     Réf.N°
2-5 % HNO3    1 000 μg/ml    plag2-2Y, -2T, -2X    10 000    plag2-3Y, -3X.
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, silvernitrate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire