Learn More
Étalon d’argent pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Product Code. 11969432 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Aantal:
125 mL
500 ml
Verpakking:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Unit Size:
125mL
500mL
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ag1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name argent
SMILES [Ag]
Specifications
Chemische naam of materiaal Silver Standard
Verpakking Flacon en PEBD lixivié trois fois
Analysecertificaat Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Techniek AA, ICP
Voor gebruik met (apparatuur) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix HNO3 2 %
Aantal 500 ml
Kwaliteit Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.N°
2-5 % HNO3    1 000 μg/ml    plag2-2Y, -2T, -2X    10 000    plag2-3Y, -3X.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 ug/mL Silver
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, silvernitrate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire