Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe, 8mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe are dual purpose (PRT100) for use in reaction systems to increase agitation and promote thorough mixing whilst also acting as a temperature probe.
89.70€ - 136.06€
Spécification
Description Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe
Matériau PTFE avec capteur PRT100
Quantité 1
Types de capteur PRT100, classe A
À utiliser avec (équipement) Reaction Systems
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Dimensions (L x l) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
16296351
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.150.1
150 x 8 mm 1 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16206361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.150.1.2
150 x 8 mm 2 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16216361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.150.1.3
150 x 8 mm 3 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16226361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.150.1.4
150 x 8 mm 4 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16236361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.150.1.5
150 x 8 mm 5 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16246361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.200.1
200 x 8 mm 1 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16256361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.200.1.2
200 x 8 mm 2 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16266361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.200.1.3
200 x 8 mm 3 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16276361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.200.1.4
200 x 8 mm 4 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16286361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.200.1.5
200 x 8 mm 5 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16296361
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.250.1
250x 8 mm 1 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16206371
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.250.1.2
250x 8 mm 2 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16216371
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.250.1.3
250x 8 mm 3 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16226371
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.250.1.4
250x 8 mm 4 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16236371
Afficher les documents
Fisherbrand™
PC707.508.250.1.5
250x 8 mm 5 m (câble) Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
All components are fully ancapsulated in PTFE to ensure purity and chemical resistance and have a stainless steel core for rigidity.
  • Sensor - PRT100 Class A
  • Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Response - 50%, 6-14 seconds.
  • With push on ferrule
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Spécification
Spécification
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe
1
Reaction Systems
8 mm
PTFE avec capteur PRT100
PRT100, classe A
-180°C à +280°C