Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe, 8mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe are dual purpose (PRT100) for use in reaction systems to increase agitation and promote thorough mixing whilst also acting as a temperature probe.
Marque:  Fisherbrand™ PC707.508.200.1.2
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16256361
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
All components are fully ancapsulated in PTFE to ensure purity and chemical resistance and have a stainless steel core for rigidity.
  • Sensor - PRT100 Class A
  • Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Response - 50%, 6-14 seconds.
  • With push on ferrule
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Spécification
Spécification
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe
1
Reaction Systems
200 x 8 mm
8 mm
PTFE avec capteur PRT100
PRT100, classe A
-180°C à +280°C
2 m (câble)