Learn More
PLA2G4D Mouse anti-Human, Clone: 2E2A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PLA2G4D |
---|---|
Clone | 2E2A10 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16868915
|
Proteintech
66752-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16858915
|
Proteintech
66752-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The phospholipase A2 enzyme family, including PLA2G4D, catalyze the hydrolysis of glycerophospholipids at the sn-2 position and then liberate free fatty acids and lysophospholipids.[supplied by OMIM, Jun 2009].Spécification
PLA2G4D | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
cPLA2 delta, cPLA2delta, Phospholipase A2 group IVD, PLA2G4D | |
PLA2G4D | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2E2A10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q86XP0 | |
283748 | |
PLA2G4D Fusion Protein Ag4178 | |
Primary | |
-20°C | |
PLA2G4D |