Learn More
PLA2G4D Mouse anti-Human, Clone: 2E2A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66752-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16858915
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The phospholipase A2 enzyme family, including PLA2G4D, catalyze the hydrolysis of glycerophospholipids at the sn-2 position and then liberate free fatty acids and lysophospholipids.[supplied by OMIM, Jun 2009].
Spécification
Spécification
PLA2G4D
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86XP0
PLA2G4D
PLA2G4D Fusion Protein Ag4178
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
2E2A10
Unconjugated
PLA2G4D
cPLA2 delta, cPLA2delta, Phospholipase A2 group IVD, PLA2G4D
Mouse
Protein G
RUO
283748
-20°C