Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PEBD à col étroit avec bouchon.
167.66€ - 492.88€
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10009212
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312088-0004
125 ml 24-415 mm
492.88€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 29-10-2025
Ajouter au panier
10161233
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312088-0016
500 ml 28-415 mm
255.53€
125 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
10272383
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
312088-0032
1000 ml 38-430 mm
167.66€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 08-10-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon en vrac. Avec une construction robuste et durable pour l’emballage, ces flacons sont dotés d’un bouchon à col étroit en polypropylène pour faciliter le versement. Le polyéthylène à faible densité naturel offre une excellente flexibilité, une excellente résistance aux chocs et une grande clarté.
Caractéristiques :
  • Incluent des bouchons en PP naturel
  • Matériau idéal pour l’analyse des métaux à l’état de traces grâce à la faible teneur en métaux à l’état de traces du PEBD
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Garantie: 90 jours
Spécification
Spécification
Naturel, translucide
PEBD
Oui
Rond
À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Flacons de conditionnement à col étroit
Naturel, translucide
Étroit
Polypropylène
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.