Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PEBD à col étroit avec bouchon.
Marque:  Thermo Scientific™ 312088-0032
166.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10272383
  • 167.66€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PEBD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon en vrac. Avec une construction robuste et durable pour l’emballage, ces flacons sont dotés d’un bouchon à col étroit en polypropylène pour faciliter le versement. Le polyéthylène à faible densité naturel offre une excellente flexibilité, une excellente résistance aux chocs et une grande clarté.
Caractéristiques :
  • Incluent des bouchons en PP naturel
  • Matériau idéal pour l’analyse des métaux à l’état de traces grâce à la faible teneur en métaux à l’état de traces du PEBD
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
32 oz, 1000 ml
32 oz
Flacons de conditionnement à col étroit
PEBD
50
38 mm
Oui
Rond
Flacon de conditionnement à col étroit
8,5 in
38-430 mm
À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
1000 ml
Naturel, translucide
27 mm
50
Naturel, translucide
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Étroit
216 mm
3,5 in
Polypropylène
91 mm
Non
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.