Learn More
MDMX/MDM4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène | MDMX/MDM4 |
---|---|
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30238058
|
Proteintech
28747-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30234516
|
Proteintech
28747-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MDMX/MDM4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDMX/MDM4. This antibody recognizes human antigen. The MDMX/MDM4 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IP, ELISA analysis.Spécification
MDMX/MDM4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
DKFZp781B1423; HDMX; MDMX; MGC132766; MRP1 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
1000 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
4194 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |