Learn More
MDMX/MDM4 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 28747-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30238058
  • 351.27€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The MDMX/MDM4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MDMX/MDM4. This antibody recognizes human antigen. The MDMX/MDM4 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IP, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
MDMX/MDM4
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
4194
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA
1000 μg/mL
DKFZp781B1423; HDMX; MDMX; MGC132766; MRP1
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human
70-76 kDa