Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage/milieux Kimble™ KIMAX™ GL 45
Parfaits pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux de culture, de produits chimiques ou de solvants
211.00€ - 356.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,18 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
Comprend | Anneau de versement antigoutte en PP transparent |
Matériau | Verre borosilicaté de type 1 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11780209
![]() |
DWK Life Sciences
14395500 |
500 ml | 100 à 400 ml | ||||||
11700209
![]() |
DWK Life Sciences
14395-1000 |
1000 ml | 100 à 900 ml | ||||||
15237546
![]() |
DWK Life Sciences
34523-08 |
2000 ml | 400 à 1800 ml |
356.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Parfaits pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux de culture, de produits chimiques ou de solvants
- Verre borosilicaté de type 1 autoclavable
- Graduations permanentes en émail blanc et pastilles de marquage
- D.I. d’environ 30 mm Ouverture filetée GL 45
- Bouchon en PP de couleur bleue sans joint, autoclavable jusqu’à 140°C (284°F), avec anneau de versement en PP transparent antigoutte et remplaçable
Order Info
Le bouchon et la bague sont également vendus séparément ; Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific™.
Spécification
Blanc | |
30 mm | |
Verre borosilicaté de type 1 | |
Oui | |
Oui | |
Media Bottle | |
GL 45 |
1,18 in | |
Anneau de versement antigoutte en PP transparent | |
Bleu | |
Autoclavable | |
Round | |
Polypropylène | |
Vis |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.