Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage/milieux Kimble™ KIMAX™ GL 45
GREENER_CHOICE
Parfaits pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux de culture, de produits chimiques ou de solvants
Marque:  DWK Life Sciences 14395500
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11780209
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Parfaits pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux de culture, de produits chimiques ou de solvants
  • Verre borosilicaté de type 1 autoclavable
  • Graduations permanentes en émail blanc et pastilles de marquage
  • D.I. d’environ 30 mm Ouverture filetée GL 45
  • Bouchon en PP de couleur bleue sans joint, autoclavable jusqu’à 140°C (284°F), avec anneau de versement en PP transparent antigoutte et remplaçable
Order Info
Le bouchon et la bague sont également vendus séparément ; Contactez votre représentant du service client Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
17 oz, 500 ml
200 ml (17 oz)
3,3 in
30 mm
Verre borosilicaté de type 1
100 à 400 ml
Autoclavable
Round
Media Bottle
Polypropylène
86 mm
500 ml
Blanc
1,18 in
Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Bleu
Oui
Oui
176 mm
6.9 in
GL 45
Vis