missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GNS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GNS |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16821064
|
Proteintech
13044-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16811064
|
Proteintech
13044-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GNS is a lysosomal enzyme found in all cells. It is involved in the catabolism of heparin, heparan sulphate, and keratan sulphate. Deficiency of this enzyme results in the accumulation of undegraded substrate and the lysosomal storage disorder mucopolysaccharidosis type IIID (Sanfilippo D syndrome). Mucopolysaccharidosis type IIID is the least common of the four subtypes of Sanfilippo syndrome.Spécification
GNS | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P15586, Q8BFR4 | |
2799, 299825, 75612 | |
GNS Fusion Protein Ag3712 | |
Primary | |
-20°C | |
GNS |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G6S, Glucosamine 6 sulfatase, GNS | |
GNS | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit