missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GNS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 13044-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GNS is a lysosomal enzyme found in all cells. It is involved in the catabolism of heparin, heparan sulphate, and keratan sulphate. Deficiency of this enzyme results in the accumulation of undegraded substrate and the lysosomal storage disorder mucopolysaccharidosis type IIID (Sanfilippo D syndrome). Mucopolysaccharidosis type IIID is the least common of the four subtypes of Sanfilippo syndrome.Spécification
GNS | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
GNS | |
G6S, Glucosamine 6 sulfatase, GNS | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
2799, 299825, 75612 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.32 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
P15586, Q8BFR4 | |
GNS | |
GNS Fusion Protein Ag3712 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu