Learn More
Oxyde de germanium(IV), poudre blanche/flocons/cristaux/microbilles, etc., 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
83.05€ - 1135.00€
Identifiants chimiques
CAS 1310-53-8
Formule moléculaire GeO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.628
Numéro MDL MFCD00011030
Clé InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
CID PubChem 14796
Nom IUPAC dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11336018
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010510.06
5 g
83.05€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11316018
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010510.14
25 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11326018
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010510.22
100 g
1135.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Germanium dioxide is used in algaculture.A mixture is used as an optical material for optical fibers and optical waveguides It is also used as a catalyst in production of polyethylene terephthalate resin and for production of other germanium compounds. It is used as a feedstock for production of some phosphors and semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1310-53-8
104.628
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
14796
O=[Ge]=O
GeO2
MFCD00011030
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
dioxogermane
Spécification
Germanium(IV) oxide
1310-53-8
Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
GeO2
germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
dioxogermane
14796
Odorless
1086°C
Blanc
99.9999% (Metals basis)
MFCD00011030
Soluble in water (4.5g/L at 25°C),acid and alkali. Insoluble in Hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
O=[Ge]=O
104.628
104.59
6.239
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 215-180-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5240000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante