Learn More
Oxyde de germanium(IV), poudre blanche/flocons/cristaux/microbilles, etc., 99,9999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326018
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germanium dioxide is used in algaculture.A mixture is used as an optical material for optical fibers and optical waveguides It is also used as a catalyst in production of polyethylene terephthalate resin and for production of other germanium compounds. It is used as a feedstock for production of some phosphors and semiconductor materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-53-8
Formule moléculaire GeO2
Poids moléculaire (g/mol) 104.628
Numéro MDL MFCD00011030
Clé InChI YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
CID PubChem 14796
Nom IUPAC dioxogermane
SMILES O=[Ge]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium(IV) oxide
Point de fusion 1086°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc.
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water (4.5g/L at 25°C),acid and alkali. Insoluble in Hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Poids de la formule 104.59
Odeur Odorless
Densité 6.239