Learn More
ENO1/2/3 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 6E+24, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Spécification
Antigène | ENO1/2/3 |
---|---|
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Immunofluorescence |
Conjugué | CoraLite Plus 488 |
Forme | Liquid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18009325
|
Proteintech
CL488-81504-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18057295
|
Proteintech
CL488-81504-100UL |
100 μL |
450.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The ENO1/2/3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human ENO1/2/3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The ENO1/2/3 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Spécification
ENO1/2/3 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
Alpha enolase, C myc promoter binding protein, ENO1, ENO1L1, Enolase 1, enolase 1, (alpha), MBP 1, MBPB1, MPB 1, MPB1, NNE, Non neural enolase, Phosphopyruvate hydratase, Plasminogen binding protein, PPH | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
2023 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.