Learn More
Memmert™ Clip for 100 mL Flask
Clip for 100 mL flask (12 flasks max.)
25.65€
Spécification
Type Clip pour flacon de 100 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
17150305
Afficher les documents
Memmert™
WTB15B02692
WTB15
25.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
17160335
Afficher les documents
Memmert™
WTB24B02692
WTB24
25.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
17160365
Afficher les documents
Memmert™
WTB35B02692
WTB35
25.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
17190385
Afficher les documents
Memmert™
WTB50B02692
WTB50
25.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
  • Accessoires
  • Flacons max. voir croquis, sur demande
Spécification
Spécification
Clip pour flacon de 100 ml