Learn More
Memmert™ Clip for 100 mL Flask
Clip for 100 mL flask (12 flasks max.)
Marque: Memmert™ WTB15B02692
23.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Flacons max. voir croquis, sur demande
Spécification
WTB15 | |
Clip pour flacon de 100 ml |