Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 96 puits, traitée par cellGrade Plus, BRANDplates cellGrade™
Conçues pour la culture de cellules dans des milieux à sérum réduit et les lignées cellulaires exigeantes
80.25€ - 779.00€
Spécification
Code-barres | No Barcode |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Conditionnement | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10564584
|
BRAND™
782030 |
1/boîte ; 50/carton | Blanc, Fond transparent |
758.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15674017
|
BRAND™
782034 |
5 / boîte | Blanc, Fond transparent |
80.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10627713
|
BRAND™
782022 |
Transparent |
179.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10793074
|
BRAND™
782031 |
Noir |
779.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Surface hydrophile avec groupes amino, carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- La composition semblable en protéines permet l’adhérence cellulaire directe
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Order Info
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spécification
No Barcode | |
Étalon | |
8 x 12 | |
96 | |
cellGrade plus | |
Culture de cellules dans des milieux à sérum réduit et les lignées cellulaires exigeantes |
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
Avec couvercle | |
PS | |
Stérile | |
Plat |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.