Learn More
BRAND™ Microplaque à fond plat à 96 puits, traitée par cellGrade Plus, BRANDplates cellGrade™
Conçues pour la culture de cellules dans des milieux à sérum réduit et les lignées cellulaires exigeantes
Marque: BRAND™ 782034
71.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surface hydrophile avec groupes amino, carboxyle et hydroxyle librement accessibles
- La composition semblable en protéines permet l’adhérence cellulaire directe
- Stérilisée par βirradiation selon les directives ISO 11137 et AAMI pour un SAL de 10-6
- Conformes aux exigences de Ph. Eur. et USP 29
- Sans ADN, DNase, RNase
- Les endotoxines sont <0,01 EU/ml
- Gaufrage alphanumérique orange pour faciliter l’identification des puits
Order Info
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spécification
No Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Blanc, Fond transparent | |
PS | |
96 | |
cellGrade plus | |
Culture de cellules dans des milieux à sérum réduit et les lignées cellulaires exigeantes |
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
Avec couvercle | |
5 / boîte | |
96-well plate | |
330 μL | |
Stérile | |
Plat | |
5/Pk. |