Learn More
Brady™ Marques préespacées pour marquage au sol ToughStripe™
Les marques préespacées pour marquage au sol ToughStripe™ sont en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
124.95€ - 157.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Format | de dia. int. |
Matériau | Polyester |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11701266
|
Brady™
104556 |
Jaune | Rectangle |
133.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11711286
|
Brady™
104520 |
Vert | Rond | ||||||
11721286
|
Brady™
104521 |
Rouge | Rond |
157.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11741286
|
Brady™
104523 |
Jaune | Rond |
157.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11731286
|
Brady™
104522 |
Blanc | Rond |
157.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11757074
|
Brady™
104524 |
Bleu | Rond |
157.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
11767074
|
Brady™
104525 |
Noir | Rond |
157.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
- Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
- Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910.36 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
de dia. int. | |
Non stérile | |
1 rouleau | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm |
Caoutchouc, Permanent | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
0°F à 130°F | |
0,008 in |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.