Learn More
Brady™ Marques préespacées pour marquage au sol ToughStripe™
Les marques préespacées pour marquage au sol ToughStripe™ sont en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
Marque:  Brady™ 104522
154.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11731286
  • 157.00€ / 1 rouleau
Il en reste null
Expédition estimée: 16-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
  • Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910.38 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Caoutchouc, Permanent
de dia. int.
Non stérile
115 unités Gardner
Rond
–18°C à +54°C
0,201 mm
88,9 mm
8,89 cm
Formes pré-espacées ToughStripe
Blanc
Polyester
Marquage au sol en forme de point pour les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
1 rouleau
0°F à 130°F
0,008 in
3,5 in
3,5 in
TS-88.90-514-PREDIA-WH-RL