Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Flacons de filtration
Flacons de filtrat à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
174.00€ - 471.43€
Spécification
Type de produit | Flacon d’aspiration |
---|---|
Type d’affichage | None |
Couleur | Translucide |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour la collecte du filtrat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11745555
|
Sartorius
16606 |
1000 ml | Raccord pour tuyau souple en plastique 9 mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10623941
|
Sartorius
|
2000 ml | Raccord pour tuyau souple en plastique 9 mm |
349.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15831142
|
Sartorius
16672-----1 |
5000mL | Plastic Hose Nipple | N/A | |||||
Description
Flacons de filtrat à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
- Flacon d’aspiration pour supports de filtres individuels
- Verre borosilicaté résistant au vide, 3.3 (verre Duran 50)
- Raccord pour tuyau souple en plastique conforme à la norme DIN 12476
- Bouchon / tube
- Stérilisable
Spécification
Flacon d’aspiration | |
Translucide | |
Pour la collecte du filtrat |
None | |
Verre borosilicaté | |
Support de filtre à vide individuel |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.