Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Flacons de filtration
Flacons de filtrat à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
Marque:  Sartorius 16672-----1
464.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15831142
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Flacons de filtrat à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
  • Flacon d’aspiration pour supports de filtres individuels
  • Verre borosilicaté résistant au vide, 3.3 (verre Duran 50)
  • Raccord pour tuyau souple en plastique conforme à la norme DIN 12476
  • Bouchon / tube
  • Stérilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Suction Flask
5000mL
Verre borosilicaté
Support de filtre à vide individuel
None
Translucide
Pour la collecte du filtrat
Plastic Hose Nipple