Learn More
Acide 4-(isopropylcarbamoyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207.036 g/mol
55.30€ - 169.00€
Identifiants chimiques
CAS | 397843-67-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.036 |
Numéro MDL | MFCD04039353 |
Clé InChI | GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid |
CID PubChem | 2773475 |
Nom IUPAC | [4-(propan-2-ylcarbamoyl)phényl] acide boronique |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52925.MD |
250 mg |
55.30€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15439697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52925.03 |
1 g |
169.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
397843-67-3 | |
207.036 | |
GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N | |
2773475 | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O |
C10H14BNO3 | |
MFCD04039353 | |
4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid | |
[4-(propan-2-ylcarbamoyl)phényl] acide boronique |
Spécification
4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid | |
162°C to 167°C | |
MFCD04039353 | |
GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N | |
[4-(propan-2-ylcarbamoyl)phényl] acide boronique | |
2773475 | |
95% |
397843-67-3 | |
C10H14BNO3 | |
4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O | |
207.036 | |
207.04 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante