Learn More
Acide 4-(isopropylcarbamoyl)benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15439697
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207.036 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 397843-67-3
Formule moléculaire C10H14BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.036
Numéro MDL MFCD04039353
Clé InChI GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
CID PubChem 2773475
Nom IUPAC [4-(propan-2-ylcarbamoyl)phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 162°C to 167°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.04
Pourcentage de pureté 95%