Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-triméthylsilyl-1-propylboronique, 94 %, Thermo Scientific™
69.90€ - 556.00€
Identifiants chimiques
CAS | 165904-32-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27BO2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.241 |
Numéro MDL | MFCD09953502 |
Clé InChI | SVYVMKANVAUFQP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-trimethylsilyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilylpropyl-1,3,2-dioxoborolane, trimethyl 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane |
CID PubChem | 11032057 |
Nom IUPAC | Triméthyl-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propyl]silane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15437745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28413.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11432040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28413.03 |
1 g | N/A | ||||||
11442040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28413.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
165904-32-5 | |
242.241 | |
SVYVMKANVAUFQP-UHFFFAOYSA-N | |
11032057 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC[Si](C)(C)C |
C12H27BO2Si | |
MFCD09953502 | |
3-trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-trimethylsilyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilylpropyl-1,3,2-dioxoborolane, trimethyl 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane | |
Triméthyl-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propyl]silane |
Spécification
3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester | |
C12H27BO2Si | |
3-trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-trimethylsilyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilylpropyl-1,3,2-dioxoborolane, trimethyl 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC[Si](C)(C)C | |
242.241 | |
242.24 |
165904-32-5 | |
MFCD09953502 | |
SVYVMKANVAUFQP-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyl-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propyl]silane | |
11032057 | |
94% |
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.