Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-triméthylsilyl-1-propylboronique, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11432040
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165904-32-5
Formule moléculaire C12H27BO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 242.241
Numéro MDL MFCD09953502
Clé InChI SVYVMKANVAUFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-trimethylsilyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilylpropyl-1,3,2-dioxoborolane, trimethyl 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane
CID PubChem 11032057
Nom IUPAC Triméthyl-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propyl]silane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.24
Pourcentage de pureté 94%