Learn More
ZO-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 30487-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30236637
  • 351.27€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The ZO-1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZO-1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ZO-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
ZO-1
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
7082
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
300 μg/mL
DKFZp686M05161; MGC133289; ZO-1
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse
230 kDa