Learn More
Siliciure de zirconium, 99,5 % (métaux à l’exception de Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363408
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zirconium silicate is used for manufacturing refractory materials. It is also used in production of some ceramics, enamels, and ceramic glazes. In enamels and glazes it serves as an opacifier. zirconium silicate is as beads for milling and grinding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12039-90-6
Formule moléculaire H4Si2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 151.43
Numéro MDL MFCD00151547
Clé InChI ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
CID PubChem 6336892
Nom IUPAC Bis($l^}}2-silanylidène)zirconium
SMILES [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium silicide
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4 %
Informations sur la solubilité Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia.
Poids de la formule 147.39
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 4.88 g/mL
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Siliciure de zirconium, 99,5 % (métaux à l’exception de Hf), Hf 4 %, Thermo Scientific Chemicals >