Learn More
Substrat d’oxyde de zirconium et d’oxyde d’yttrium, 10 x 10 x 1 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 038509.KT
103.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11308867
  • 103.52€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate
Plaque
ZrO2 + 9.5% Y2O3
Odorless
Polished One Side
1 Ea.
MFCD01868885
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales