Learn More
Oxyde de zirconium, yttria stabilisée, pièces de broyage, 10 mm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309418
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145546
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium oxide
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Aspect Off-white chunks