Learn More
Oxyde de zirconium(IV), nanopoudre, 99 % (métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356309
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium(IV) oxide is used as an additive in the production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils and in ceramic glazes. It finds application as solid electrolyte in electrochromic devices and precursor to electroceramic lead zirconate titanate (PZT), as insulator in transistors, as a thermal barrier coating in jet and diesel engines and as diamond simulant in jewelry. It is used in oxygen sensors, fuel cell membranes and in orthopaedic implants of hip joints. It is coated on silica gel surface and found to be used in the extraction of chromium from aqueous solutions at a pH of about 3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ∼5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) oxide
Point de fusion ∼2700°C
Couleur Blanc
Forme physique Nanopoudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Formule linéaire ZrO2
Merck Index 14,10180
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Poids de la formule 123.22
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 5.89 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde de zirconium(IV), nanopoudre, 99 % (métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals >