Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 20 % dans l’H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Note relative au nom | colloidal dispersion |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 20% in H2O |
Informations sur la solubilité | It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water. |
Poids de la formule | 123.22 |
Odeur | Recognizable |
Densité | 1.26 |