Learn More
Complexe isopropanol/tétraisopropoxyde de titane(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304949
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol is a suitable precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium containing monomers. It is used in the manufacture of hybrid zirconium containing polymers. It is also used as a source of zirconia, a well known material having high mechanical strength, chemical durability and alkali resistance. It is also used for the chemical protection of metal substrates from acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14717-56-7
Formule moléculaire C15H36O5Zr
Poids moléculaire (g/mol) 387.67
Numéro MDL MFCD00075157,MFCD00078045
Clé InChI NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanoltetrakis isopropanolato zirconium
CID PubChem 131848446
Nom IUPAC Propan-2-ol ; propan-2-olate ; zirconium(4+)
SMILES [Zr+4].CC(C)O.CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) isopropoxide isopropanol complex
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Numéro UN UN3181
Informations sur la solubilité Soluble in hot isopropanol,warm hexane and toluene; Tends to precipitate over time.
Poids de la formule 387.67
Sensibilité Moisture sensitive