Learn More
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309298
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé comme précurseur dans la production de films minces ferro-électriques de Pb(Zr0,50Ti0,50)O3 et de cérium/zirconium nanocristallins dopés à l’alumine et à la silice. Il est également utilisé pour préparer des supports de catalyseur mixte d’oxyde de cérium/oxyde de zirconium.
Zirconium dinitrate oxide hydrate is used as a precursor in the production of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and silicaand alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia. It is also used to prepare cerium oxide/zirconium oxide mixed oxide catalyst supports.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14985-18-3
Formule moléculaire N2O7Zr
Poids moléculaire (g/mol) 231.23
Numéro MDL MFCD00149896
Clé InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium dinitrate oxide hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol.
Nom IUPAC nitrate de zirconium(2+) hydraté
Poids de la formule 231.23 (Anhydrous)