Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium octahydraté, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782246
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15461-27-5
Formule moléculaire Cl2H16O9Zr
Poids moléculaire (g/mol) 322.24
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
CID PubChem 159678
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Dichloride Oxide
Point de fusion 400°C (decomposition)
Forme physique Grumeaux
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Nom IUPAC dichloro(oxo)zirconium octahydraté
Poids de la formule 178.13 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.91